Läs mer
Desmethyl Ofloxacin-d8 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30359324
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30359324 1 mg
30357337 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30359324 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2920971MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1217042-59-5
Molekylformel C17H11D8ClFN3O4
Molekylvikt (g/mol) 391.85
Synonym 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-10-(1-piperazinyl-d8)-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid Hydrochloride
LEDER FC1=CC2=C(C3=C1N4C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C4([2H])[2H])N(C(C)CO3)C=C(C(O)=O)C2=O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desmethyl Ofloxacin-d8 Hydrochloride
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18FN3O4.ClH/c1-9-8-25-16-13-10(15(22)11(17(23)24)7-21(9)13)6-12(18)14(16)20-4-2-19-3-5-20;/h6-7,9,19H,2-5,8H2,1H3,(H,23,24);1H/i2D2,3D2,4D2,5D2;