Läs mer
Desmetylofloxacin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30134501
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134501 100 mg
30011686 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134501 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD292098100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82419-52-1
Molekylformel C17 H18 F N3 O4
Molekylvikt (g/mol) 347.34
Synonym 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-10-(1-piperazinyl)-, 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-10-(1-piperazinyl)-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, (RS)-9-Fluoro-3-methyl-7-oxo-10-(piperazin-1-yl)-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, Desmethylofloxacin, Desmethyl Ofloxacin, Ofloxacin Imp. E (EP), Ofloxacin Rel. Comp. A (USP)
IUPAC-namn (RS)-9-Fluoro-3-metyl-7-oxo-10-(piperazin-1-yl)-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-bensoxazin-6-karboxylsyra
LEDER CC1COc2c(N3CCNCC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desmethylofloxacin
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18FN3O4/c1-9-8-25-16-13-10(15(22)11(17(23)24)7-21(9)13)6-12(18)14(16)20-4-2-19-3-5-20/h6-7,9,19H,2-5,8H2,1H3,(H,23,24)
Formel vikt 347.1281