missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Desmethyl Sibutramine-d6, Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmethyl Sibutramine-d6, Hydrochloride |
| CAS | 1189935-32-7 |
| Molekylformel | C16 H18 D6 Cl N . HCl |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24ClN.ClH/c1-12(2)11-15(18-3)16(9-4-10-16)13-5-7-14(17)8-6-13;/h5-8,12,15,18H,4,9-11H2,1-3H3;1H/i4D2,9D2,10D2; |
| LEDER | Cl.[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C(C(CC(C)C)NC)(c2ccc(Cl)cc2)C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1-[1-(4-chlorophenyl)-2,2,3,3,4,4-hexadeuterio-cyclobutyl]-N,3-dimethyl-butan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.32 |
| Formel vikt | 307.1741 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?