missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Desmethyl Sibutramine, TRC

Produktkod. 30132916
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132916 50 mg
30008560 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132916 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29217150MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 168835-59-4
Molekylformel C16 H24 Cl N
Molekylvikt (g/mol) 265.82
Synonym Cyclobutanemethanamine, 1-(4-chlorophenyl)-N-methyl-α-(2-methylpropyl)-, 1-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-α-(2-methylpropyl)cyclobutanemethanamine, (±)-Desmethylsibutramine, N-Desmethylsibutramine, N-Methyl-N-[1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutan-1-yl]amine, N-Monodemethylsibutramine, (1RS)-1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-N,3-dimethylbutan-1-amine
IUPAC-namn 1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-N,3-dimethylbutan-1-amine
LEDER CNC(CC(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Desmethyl Sibutramine
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C16H24ClN/c1-12(2)11-15(18-3)16(9-4-10-16)13-5-7-14(17)8-6-13/h5-8,12,15,18H,4,9-11H2,1-3H3
Formel vikt 265.1597
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.