missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Desmethyl Thiosildenafil-d8, TRC

Produktkod. 30356230
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30356230 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30356230 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2943521MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Desmethyl Thiosildenafil-d8
CAS 1215321-44-0
Molekylformel C21H20D8N6O3S2
Kvantitet 1 mg
Synonym 5-[2-Ethoxy-5-(1-piperazinyl-d8-sulfonyl)phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione
InChI formel InChI=1S/C21H28N6O3S2/c1-4-6-16-18-19(26(3)25-16)21(31)24-20(23-18)15-13-14(7-8-17(15)30-5-2)32(28,29)27-11-9-22-10-12-27/h7-8,13,22H,4-6,9-12H2,1-3H3,(H,23,24,31)/i9D2,10D2,11D2,12D2
LEDER [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C1([2H])[2H])S(=O)(=O)c2ccc(OCC)c(c2)C3=NC(=S)c4c(N3)c(CCC)nn4C
IUPAC-namn 5-[2-ethoxy-5-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-yl)sulfonylphenyl]-1-methyl-3-propyl-4H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione
Molekylvikt (g/mol) 484.66
Formel vikt 484.2166
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.