Läs mer
Desmetylklorfenamin malat 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas), LoGiCal
Produktkod. 30460314
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30460314 1 ml
1 options
Produktkod. 30460314 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0090.1301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Desmetylklorfenamin malat 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desmethylchlorphenamine Maleate
CAS 22630-25-7
Analyt- eller komponentnamn Desmethylchlorphenamine Maleate
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C15 H17 Cl N2 . C4 H4 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (3 RS)-3-(4-Chloro-phenyl)-N-methyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine Maleate, Chlorphenamine Maleate Imp. C (EP) as Maleate, Desmethylchlorphenamine Maleate, Chlorphenamine Maleate Imp. C (EP), Chlorphenamine Imp. C (EP), Chlorpheniramine USP Related Compound C, Chlorpheniramine USP RC C, Chlorpheniramine Related Compound C as Maleate, Chlorphenamine Maleate Impurity C as Maleate, Chlorphenamine Impurity C as Maleate
InChI formel InChI=1 S/C15H17ClN2.C4H4O4/c1-17-11-9-14(15-4-2-3-10-18-15)12-5-7-13(16)8-6-12;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,10,14,17 H,9,11H2,1H3;1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
LEDER CNCCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC-namn (Z)-men-2-enedioinsyra; 3-(4-klorofenyl)-N-metyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amin
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 376.83
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 376,119 g/mol