Läs mer
Desmetylklorfenaminmaleat, LoGiCal
Produktkod. 30461692
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461692 10 mg
1 options
Produktkod. 30461692 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0090.13
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desmethylchlorphenamine Maleate
CAS 22630-25-7
Analyt- eller komponentnamn Desmethylchlorphenamine Maleate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H17 Cl N2 . C4 H4 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (3RS)-3-(4-Chloro-phenyl)-N-methyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine Maleate, Chlorphenamine Maleate Imp. C (EP) as Maleate, Desmethylchlorphenamine Maleate, Chlorphenamine Maleate Imp. C (EP), Chlorphenamine Imp. C (EP), Chlorpheniramine USP Related Compound C, Chlorpheniramine USP RC C, Chlorpheniramine Related Compound C as Maleate, Chlorphenamine Maleate Impurity C as Maleate, Chlorphenamine Impurity C as Maleate
InChI formel InChI=1S/C15H17ClN2.C4H4O4/c1-17-11-9-14(15-4-2-3-10-18-15)12-5-7-13(16)8-6-12;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,10,14,17H,9,11H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Lösningstyp Snyggt
LEDER CNCCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC-namn (Z)-men-2-enedioinsyra; 3-(4-klorofenyl)-N-metyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 376.83
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 376,119 g/mol