Läs mer
Desmetylklorolpromazinhydroklorid 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas), LoGiCal
Beskrivning
Desmetylklorolpromazinhydroklorid 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmethylchlorpromazine Hydrochloride |
| CAS | 3953-65-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Desmethylchlorpromazine Hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C16 H17 Cl N2 S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 3-(2-Chloro-10 H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride (Desmethylchlorpromazine Hydrochloride), Chlorpromazine Hydrochloride Imp. D (EP), Chlorpromazine Imp. D (EP), 3-(2-Chloro-10 H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Desmethylchlorpromazine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Chlorpromazine Impurity D as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H17ClN2S.ClH/c1-18-9-4-10-19-13-5-2-3-6-15(13)20-16-8-7-12(17)11-14(16)19;/h2-3,5-8,11,18 H,4,9-10H2,1H3;1 H |
| LEDER | Cl.CNCCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13 |
| IUPAC-namn | 3-(2-klorofenotiazin-10-yl)-N-metylpropan-1-amin; hydroklorid |
| Visa mer |