Läs mer
Desmetylkloridpromazinhydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30461956
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461956 10 mg
1 options
Produktkod. 30461956 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0420.07
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desmethylchlorpromazine Hydrochloride
CAS 3953-65-9
Analyt- eller komponentnamn Desmethylchlorpromazine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H17 Cl N2 S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride (Desmethylchlorpromazine Hydrochloride), Chlorpromazine Hydrochloride Imp. D (EP), Chlorpromazine Imp. D (EP), 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Desmethylchlorpromazine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Chlorpromazine Impurity D as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H17ClN2S.ClH/c1-18-9-4-10-19-13-5-2-3-6-15(13)20-16-8-7-12(17)11-14(16)19;/h2-3,5-8,11,18H,4,9-10H2,1H3;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CNCCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
IUPAC-namn 3-(2-klorofenotiazin-10-yl)-N-metylpropan-1-amin; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 341.3
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 340,0568 g/mol