Läs mer
Desmetylcitalopram hydroklorid 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas), LoGiCal
Produktkod. 30462267
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30462267 1 ml
1 options
Produktkod. 30462267 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0242.0901
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Desmetylcitalopram hydroklorid 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desmethylcitalopram Hydrochloride
CAS 97743-99-2
Analyt- eller komponentnamn Desmethylcitalopram Hydrochloride
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C19 H19 F N2 O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Citalopram Hydrobromide Imp. D (EP), Citalopram Imp. D (EP), Citalopram USP Related Compound D, Citalopram USP RC D, (1 RS)-1-(4-Fluorophenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Hydrochloride, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C
InChI formel InChI=1 S/C19H19FN2O.ClH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22 H,2,9-10,13H2,1H3;1 H
LEDER Cl.CNCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
IUPAC-namn 1-(4-fluorfenyl)-1-[3-(metylamino)propyl]-3 H-2-bensofuran-5-karbonitril; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 346.83
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 346,1248 g/mol