Läs mer
Desmetylcitalopramhydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30463894
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463894 10 mg
1 options
Produktkod. 30463894 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0242.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desmethylcitalopram Hydrochloride
CAS 97743-99-2
Analyt- eller komponentnamn Desmethylcitalopram Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H19 F N2 O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Citalopram Hydrobromide Imp. D (EP), Citalopram Imp. D (EP), Citalopram USP Related Compound D, Citalopram USP RC D, (1RS)-1-(4-Fluorophenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Hydrochloride, Citalopram Hydrobromide Imp. D (EP) as Hydrochloride, Desmethylcitalopram Hydrochloride, 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-[3-(methylamino)propyl]-5-isobenzofurancarbonitrile monohydrochloride, Lu 11-109C, Citalopram Related Compound D as Hydrochloride, Citalopram Hydrobromide Impurity D as Hydrochloride, Escitalopram Oxalate Impurity D as Hydrochloride, Citalopram Impurity D as Hydrochloride, Escitalopram Impurity D as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H19FN2O.ClH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CNCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
IUPAC-namn 1-(4-fluorofenyl)-1-[3-(metylamino)propyl]-3H-2-benzofuran-5-karbonitril; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 346.83
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 346,1248 g/mol