Läs mer
Desmetylklomipramin Hydroklorid 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas), LoGiCal
Produktkod. 30462792
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30462792 1 ml
1 options
Produktkod. 30462792 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0545.0801
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Desmethylclomipramine hydrochloride
CAS 29854-14-6
Analyt- eller komponentnamn N-Desmethylclomipramine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H21 Cl N2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Desmethylclomipramine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-4-12-21-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-9-10-16(19)13-18(15)21;/h2-3,5-6,9-10,13,20H,4,7-8,11-12H2,1H3;1H
Lösningstyp Enda lösning
LEDER Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
IUPAC-namn 3-(2-klor-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N-metylpropan-1-amin; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 337.29
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 336,116 g/mol