Läs mer
Desmetylklomipramin hydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30460536
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460536 10 mg
1 options
Produktkod. 30460536 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0545.08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Desmethylclomipramine hydrochloride
CAS 29854-14-6
Analyt- eller komponentnamn N-Desmethylclomipramine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H21 Cl N2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Desmethylclomipramine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-4-12-21-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-9-10-16(19)13-18(15)21;/h2-3,5-6,9-10,13,20H,4,7-8,11-12H2,1H3;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
IUPAC-namn 3-(2-klor-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N-metylpropan-1-amin; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 337.29
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 336,116 g/mol