Läs mer
Desmetylklomipramin hydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17961496
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17961496 25 mg
1 options
Produktkod. 17961496 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0545.080025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Desmetylklomipramin hydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Desmethylclomipramine hydrochloride
CAS 29854-14-6
Analyt- eller komponentnamn N-Desmethylclomipramine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H21 Cl N2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Desmethylclomipramine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-4-12-21-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-9-10-16(19)13-18(15)21;/h2-3,5-6,9-10,13,20H,4,7-8,11-12H2,1H3;1H
LEDER Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
IUPAC-namn 3-(2-klor-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N-metylpropan-1-amin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 337.29
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 336,116 g/mol