Läs mer
Desmetylklozapin (Norklozapin), LoGiCal
Produktkod. 30460057
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460057 10 mg
1 options
Produktkod. 30460057 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0480.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Desmethylclozapine
CAS 6104-71-8
Analyt- eller komponentnamn N-Desmethylclozapine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H17 Cl N4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 8-Chloro-11-(1-piperazinyl)-5H-dibenzo[B,E][1,4]diazepine, Clozapine Imp. C (EP), 8-Chloro-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Desmethylclozapine, Norclozapine, Clozapine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C17H17ClN4/c18-12-5-6-15-16(11-12)21-17(22-9-7-19-8-10-22)13-3-1-2-4-14(13)20-15/h1-6,11,19-20H,7-10H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4
IUPAC-namn 3-kloro-6-piperazin-1-yl-11H-benzo[b][1,4]bensodiazepin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 312.8
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 312,1142 g/mol