Läs mer
Desmethyldoxepin (cis/trans) 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Beskrivning
Desmethyldoxepin (cis/trans) 1.0 mg/ml in Methanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E,Z)-Desmethyldoxepin |
| CAS | 1225-56-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | (E,Z)-Desmethyldoxepin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H19 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 1-Propanamine, 3-dibenz[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene-N-methyl-, Dibenz[b,e]oxepin-Δ11(6 H),γ-propylamine, N-methyl- (7 CI,8 CI), 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene-N-methyl-1-propanamine, Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv., Demethyldoxepin, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H19NO/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11,19 H,6,12-13H2,1H3 |
| LEDER | CNCCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 3-(6 H-benzo[c][1 ]benzoxepin-11-ylidene)-N-methylpropan-1-amine |
| Visa mer |