Läs mer
Desmethylene Paroxetine Hydrochloride, Mikromol
Beskrivning
Desmethylene Paroxetine Hydrochloride, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmethylene Paroxetine HCL |
| CAS | 1394861-12-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Desmethylene Paroxetine HCL |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C18 H20 F N O3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Desmethylene Paroxetine hydrochloride, BRL-38250A, (-)Trans-4-(p-fluorophenyl)-3-[[3,4-dihydroxyphenoxy]methyl]piperidine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20FNO3.ClH/c19-14-3-1-12(2-4-14)16-7-8-20-10-13(16)11-23-15-5-6-17(21)18(22)9-15;/h1-6,9,13,16,20-22H,7-8,10-11H2;1H/t13-,16-;/m0./s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.Oc1ccc(OC[C@@H]2CNCC[C@H]2c3ccc(F)cc3)cc1O |
| Visa mer |