Läs mer
Desmethylene Tadalafil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmethylene Tadalafil |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19N3O4/c1-23-10-18(27)24-15(21(23)28)9-13-12-4-2-3-5-14(12)22-19(13)20(24)11-6-7-16(25)17(26)8-11/h2-8,15,20,22,25-26H,9-10H2,1H3/t15-,20-/m1/s1 |
| Formel vikt | 377.1376 |