Läs mer
Desmethylmaprotiline Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)propan-1-amine Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21N.ClH/c20-13-5-11-19-12-10-14(15-6-1-3-8-17(15)19)16-7-2-4-9-18(16)19;/h1-4,6-9,14H,5,10-13,20H2;1H |
| Formel vikt | 299.1441 |
| Procent renhet | >95% |