Läs mer
Desmethylnarcotine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmethylnarcotine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21NO7/c1-22-7-6-10-8-13-20(28-9-27-13)17(23)14(10)16(22)18-11-4-5-12(25-2)19(26-3)15(11)21(24)29-18/h4-5,8,16,18,23H,6-7,9H2,1-3H3/t16-,18+/m1/s1 |
| Formel vikt | 399.1318 |