Läs mer
Desmethylnortriptyline Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmethylnortriptyline Hydrochloride |
| CAS | 25887-71-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Desmethylnortriptyline Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H19 N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-propanamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-5,γ-propylamine hydrochloride, Desdimethylamitriptyline hydrochloride, Desmethylnortriptyline hydrochloride, Didesmethylamitriptyline hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19N.ClH/c19-13-5-10-18-16-8-3-1-6-14(16)11-12-15-7-2-4-9-17(15)18;/h1-4,6-10H,5,11-13,19H2;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.NCCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| Visa mer |