Läs mer
Desmetylnortriptylin, TRC
Produktkod. 30350416
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30350416 5 mg
30350056 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30350416 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2930755MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4444-42-2
Molekylformel C18H19N
Molekylvikt (g/mol) 249.35
Synonym 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-propanamine, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Δ5,γ-propylamine, Demethylnortriptyline, Didesmethylamitriptyline, Lu 5-079, N,N-Didemethylamitriptyline
LEDER NCC/C=C1C2=CC=CC=C2CCC3=C/1C=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desmethylnortriptyline
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H19N/c19-13-5-10-18-16-8-3-1-6-14(16)11-12-15-7-2-4-9-17(15)18/h1-4,6-10H,5,11-13,19H2