Läs mer
Desmethylraclopride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmethylraclopride |
| CAS | 119670-11-0 |
| Molekylformel | C14H18Cl2N2O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18Cl2N2O3/c1-2-18-5-3-4-8(18)7-17-14(21)11-12(19)9(15)6-10(16)13(11)20/h6,8,19-20H,2-5,7H2,1H3,(H,17,21)/t8-/m0/s1 |
| LEDER | CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2O |
| IUPAC-namn | 3,5-dichloro-N-[[(2S)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-2,6-dihydroxybenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 333.21 |
| Formel vikt | 332.0694 |