missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Desmethylsulfotole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmethylsulfotole |
| CAS | 532946-78-4 |
| Molekylformel | C13 H11 F3 N2 O4 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)[2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]-methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11F3N2O4S/c1-18-12(20)9(6-17-18)11(19)8-4-3-7(13(14,15)16)5-10(8)23(2,21)22/h3-6,20H,1-2H3 |
| LEDER | Cn1ncc(C(=O)c2ccc(cc2S(=O)(=O)C)C(F)(F)F)c1O |
| IUPAC-namn | (5-hydroxy-1-methylpyrazol-4-yl)-[2-methylsulfonyl-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.298 |
| Formel vikt | 348.039 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?