Läs mer
Desmethyltadalafil (Nortadalafil), LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl Tadalafil |
| CAS | 171596-36-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Desmethyl Tadalafil |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H17 N3 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-, (6R,12aR)-, Pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-, (6R-trans)-, Nortadalafil |
| InChI formel | InChI=1S/C21H17N3O4/c25-18-9-22-21(26)15-8-13-12-3-1-2-4-14(12)23-19(13)20(24(15)18)11-5-6-16-17(7-11)28-10-27-16/h1-7,15,20,23H,8-10H2,(H,22,26)/t15-,20-/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | O=C1CNC(=O)[C@H]2Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@H](N12)c5ccc6OCOc6c5 |
| Visa mer |