missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Desmethylthiamine Chloride Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Desmethylthiamine Chloride Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Nor Thiamine Hydrochloride Salt |
| CAS | 49614-72-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2'-Nor Thiamine Hydrochloride Salt |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H15 N4 O S . Cl . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Thiazolium, 3-[(4-amino-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-, chloride, hydrochloride (1:1:1), Thiazolium, 3-[(4-amino-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-, chloride, monohydrochloride (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N4OS.2ClH/c1-8-10(2-3-16)17-7-15(8)5-9-4-13-6-14-11(9)12;;/h4,6-7,16H,2-3,5H2,1H3,(H2,12,13,14);2*1H/q+1;;/p-1 |
| LEDER | Cl.[Cl-].Cc1c(CCO)sc[n+]1Cc2cncnc2N |
| IUPAC-namn | 2-[3-[(4-aminopyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]ethanol;chloride;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?