Learn More
Desmetyltriflupromazinhydroklorid (Nortriflupromazinhydroklorid), Mikromol™
Product Code. 30049523
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
Product Code. Kvantitet
30049523 25 mg
1 options
Product Code. 30049523 Supplier Mikromol Supplier No. MM1675.070025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Desmetyltriflupromazinhydroklorid (Nortriflupromazinhydroklorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Desmethyltriflupromazine Hydrochloride
CAS 10157-71-8
Analyt- eller komponentnamn Desmethyltriflupromazine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H17 F3 N2 S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym N-Methyl-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine-10-propanamine Hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-propanamine, N-methyl-2-(trifluoromethyl)-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[3-(methylamino)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (7CI,8CI), Desmethyltriflupromazine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H17F3N2S.ClH/c1-21-9-4-10-22-13-5-2-3-6-15(13)23-16-8-7-12(11-14(16)22)17(18,19)20;/h2-3,5-8,11,21H,4,9-10H2,1H3;1H
LEDER Cl.CNCCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(F)(F)F
IUPAC-namn N-metyl-3-[2-(trifluormetyl)fenothiazin-10-yl]propan-1-amin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 374.85
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 374,0831 g/mol