Läs mer
Desmetyltrimipramin hydroklorid 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas), LoGiCal
Produktkod. 30462084
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30462084 1 ml
1 options
Produktkod. 30462084 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0240.0201
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Desmetyltrimipramin hydroklorid 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desmethyltrimipramine Hydrochloride
CAS 10464-24-1
Analyt- eller komponentnamn Desmethyltrimipramine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H24 N2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (2 RS)-3-(10,11-Dihydro-5 H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,2-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride (Desmethyltrimipramine Hydrochloride), Trimipramine Maleate Imp. B (EP), Trimipramine Imp. B (EP), (2 RS)-3-(10,11-Dihydro-5 H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,2-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride, Trimipramine Maleate Imp. B (EP) as Hydrochloride, Desmethyltrimipramine Hydrochloride, Trimipramine Maleate Impurity B as Hydrochloride, Trimipramine Impurity B as Hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C19H24N2.ClH/c1-15(13-20-2)14-21-18-9-5-3-7-16(18)11-12-17-8-4-6-10-19(17)21;/h3-10,15,20 H,11-14H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.CNCC(C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC-namn 3-(5,6-Dihydrobenzo[b][1 ]benzazepin-11-yl)-N,2-dimetylpropan-1-amin Hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvikt (g/mol) 316.87
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 316.1706 g/mol