Läs mer
Desmetyltrimipramin hydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30462851
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462851 10 mg
1 options
Produktkod. 30462851 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0240.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desmethyltrimipramine Hydrochloride
CAS 10464-24-1
Analyt- eller komponentnamn Desmethyltrimipramine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H24 N2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (2RS)-3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,2-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride (Desmethyltrimipramine Hydrochloride), Trimipramine Maleate Imp. B (EP), Trimipramine Imp. B (EP), (2RS)-3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,2-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride, Trimipramine Maleate Imp. B (EP) as Hydrochloride, Desmethyltrimipramine Hydrochloride, Trimipramine Maleate Impurity B as Hydrochloride, Trimipramine Impurity B as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H24N2.ClH/c1-15(13-20-2)14-21-18-9-5-3-7-16(18)11-12-17-8-4-6-10-19(17)21;/h3-10,15,20H,11-14H2,1-2H3;1H
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.CNCC(C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC-namn 3-(5,6-Dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,2-dimetylpropan-1-amin Hydroklorid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 316.87
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 316.1706 g/mol