missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Desmin Antibody (DES/2960R), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Produktkod. 18530103 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18530103 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18530103 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP308664AF594

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Monoclonal Antibody

Desmin Monoclonal antibody specifically detects Desmin in Human, Rat, Chicken, Hamster samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Desmin
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona DES/2960R
Konjugera Alexa Fluor 594
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CMD1IFLJ41013, CSM1, CSM2, desmin, FLJ12025, FLJ39719, FLJ41793, intermediate filament protein
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant human full-length Desmin protein (Uniprot: P17661)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Biology, Cellular Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1674
Målarter Human, Rat, Chicken, Hamster
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.