Läs mer
Epredia™ Lab Vision™ Desmin (Muscle Cell Marker) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Specifically detect desmin in human, baboon, monkey, cow, cat, dog, hamster, rat and chicken samples.
1435.00 SEK - 4733.24 SEK
Specifikationer
Antigen Desmin (Muscle Cell Marker) Ab-1
Klona D33
Användningsområden Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 5
Produktkod Brand Kvantitet Form Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Form Pris Kvantitet och tillgänglighet  
12651227
Visa dokument
Epredia™
MS-376-S0
100 μL Concentrated This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
12661227
Visa dokument
Epredia™
MS-376-S1
500 μL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3545.00 SEK
3404.95 SEK / 500µL
Spara 140.05 SEK
3% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
12641227
Visa dokument
Epredia™
MS-376-S
1 mL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
4920.00 SEK
4733.24 SEK / 1ml
Spara 186.76 SEK
3% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
12621227
Visa dokument
Epredia™
MS-376-R7
7 mL Prediluted
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
2155.00 SEK
2068.03 SEK / 7ml
Spara 86.97 SEK
4% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
12631227
Visa dokument
Epredia™
MS-376-RQ
12 mL Ready-to-Use
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3270.00 SEK
3141.36 SEK / 12ml
Spara 128.64 SEK
3% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Desmin is an intermediate filament protein of both smooth and striated muscles. Antibody to desmin reacts with striated (skeletal and cardiac) as well as smooth muscle cells. In skeletal and cardiac muscles, the staining is confined to the Z-bands giving a characteristic striated appearance. Anti-desmin antibody is useful in identification of tumors of myogenic origin. It reacts with leiomyosarcomas (smooth muscle) as well as rhabdomyosarcomas (striated muscle).
Host Species: Mouse
Clone: D33
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Baboon, Monkey, Cow, Cat, Dog, Hamster, Rat and Chicken. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Desmin from human muscle
Molecular Weight: 53 kDa
Positive Control: Muscle or Sarcoma
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Immunofluorescence
Specifikationer
Specifikationer
Desmin (Muscle Cell Marker) Ab-1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Desmin from human muscle
D33
Monoclonal
Mouse
Muscle Biology
Primary
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer