Läs mer
Desmoglein-3 Mouse anti-Human, Clone: DSG3/2838, R&D Systems™
Produktkod. 18613229 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
18613229 100 μg
1 options
Produktkod. 18613229 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP307876100ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Desmoglein-3 Monoclonal specifically detects Desmoglein-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Desmoglein-3
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Klassificering Monoclonal
Klona DSG3/2838
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL, Protein Array
Formulering 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gene Alias Cadherin family member 6, CDHF6130-kD pemphigus vulgaris antigen, desmoglein 3, desmoglein 3 (pemphigus vulgaris antigen), desmoglein-3, DKFZp686P23184,130 kDa pemphigus vulgaris antigen, pemphigus vulgaris antigen, PVA
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa 379-491) human Desmoglein-3 protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Immune System Diseases, Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1830
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Produktlinje Novus