Läs mer
Desmopressin Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Neat |
| Molekylformel | C48H68N14O14S2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 1129.27, 1129.28 |
| InChI-nyckel | MLSVJHOYXJGGTR-UHFFFAOYNA-N |
| LEDER | CC(O)=O.NC(=O)CCC1NC(=O)C(CC2=CC=CC=C2)NC(=O)C(CC2=CC=C(O)C=C2)NC(=O)CCSSCC(NC(=O)C(CC(N)=O)NC1=O)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)NCC(N)=O |
| IUPAC-namn | 2-({1-[13-benzyl-10-(2-carbamoylethyl)-7-(carbamoylmethyl)-16-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentaazacycloicosane-4-carbonyl]pyrrolidin-2-yl}formamido)-N-(carbamoylmethyl)-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanamide; acetic acid |
| Produkttyp | API |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |