Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmosine |
| CAS | 11003-57-9 |
| Färg | Gult |
| Analysprocentintervall | 0.995 |
| Molekylformel | C24H40N5O8 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | desmosine, norleucine, 6-4-4-amino-4-carboxybutyl-3,5-bis 3-amino-3-carboxypropyl pyridinio, 2-amino-6-3,5-bis 3-amino-4-hydroxy-4-oxobutyl-4-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentyl pyridin-1-ium-1-yl hexanoic acid |
| InChI-nyckel | VEVRNHHLCPGNDU-UHFFFAOYNA-O |
| Molekylvikt (g/mol) | 526.61 |
| PubChem CID | 15942890 |
| Visa mer |