Läs mer
Desmycosin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmycosin |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C39H65NO14/c1-11-29-26(19-50-39-37(49-10)36(48-9)33(46)24(6)52-39)16-20(2)12-13-27(42)21(3)17-25(14-15-41)35(22(4)28(43)18-30(44)53-29)54-38-34(47)31(40(7)8)32(45)23(5)51-38/h12-13,15-16,21-26,28-29,31-39,43,45-47H,11,14,17-19H2,1-10H3/b13-12+,20-16+/t21-,22+,23-,24-,25+,26-,28-,29-,31+,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38+,39-/m1/s1 |
| Formel vikt | 771.4405 |