Läs mer
Desnitro-imidacloprid Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imidacloprid-guanidine hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11ClN4.ClH/c10-8-2-1-7(5-13-8)6-14-4-3-12-9(14)11;/h1-2,5H,3-4,6H2,(H2,11,12);1H |
| Formel vikt | 246.0439 |
| Procent renhet | >95% |