Läs mer
Desnitro-olefin Imidacloprid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imidacloprid-desnitro-olefin |
| CAS | 187022-17-9 |
| Molekylformel | C9 H9 Cl N4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Imidacloprid-desnitro-olefin, 1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1H-imidazol-2-amine (ACI), 1H-Imidazol-2-amine','1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]- (9CI','ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClN4/c10-8-2-1-7(5-13-8)6-14-4-3-12-9(14)11/h1-5H,6H2,(H2,11,12) |
| LEDER | Nc1nccn1Cc2ccc(Cl)nc2 |
| IUPAC-namn | 1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]imidazol-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.648 |
| Formel vikt | 208.052 |