missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Desogestrel, MedChemExpress

Produktkod. 16485228
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16485228 10 mg
16421447 50 mg
16445906 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16485228 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12516

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Desogestrel(Org-2969) is a third-generation 19-nortestosterone derivative progestogen; is contained in many oral contraceptive preparations, both combined (COCs) to ethinyl-estradiol (EE) or alone in a progestin-only pill (POP).

Desogestrel(Org-2969) is a third-generation 19-nortestosterone derivative progestogen

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Desogestrel
Fysisk form Solid
CAS 54024-22-5
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H30O
Synonym Org-2969
Löslighetsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (53.69 mM; Need ultrasonic)
LEDER [H][C@@]12C(CC[C@]([C@@](CC[C@@]3(O)C#C)([H])[C@]3(CC)C4)([H])[C@]2([H])C4=C)=CCCC1
Molekylvikt (g/mol) 310.47
Formel vikt 310.47
Procent renhet 99.7%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.