Läs mer
Desogestrel, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desogestrel |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30O/c1-4-21-14-15(3)20-17-9-7-6-8-16(17)10-11-18(20)19(21)12-13-22(21,23)5-2/h2,8,17-20,23H,3-4,6-7,9-14H2,1H3/t17-,18-,19-,20+,21-,22-/m0/s1 |
| Formel vikt | 310.2297 |