Läs mer
Desonide 21-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desonide 21-Acetate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H34O7/c1-14(27)31-13-20(30)26-21(32-23(2,3)33-26)11-18-17-7-6-15-10-16(28)8-9-24(15,4)22(17)19(29)12-25(18,26)5/h8-10,17-19,21-22,29H,6-7,11-13H2,1-5H3/t17-,18-,19-,21+,22+,24-,25-,26+/m0/s1 |
| Formel vikt | 458.2305 |
| Procent renhet | >95% |