Läs mer
Desonide, MedChemExpress
Produktkod. 16498186
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16498186 100 mg
16492066 500 mg
16428438 10 mg
16414317 50 mg
16411406 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16498186 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0248
MedChemExpress Desonide is a nonfluorinated corticosteroid anti-inflammatory agent used topically for dermatoses.
Desonide is a nonfluorinated corticosteroid anti-inflammatory agent used topically for dermatoses.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desonide
CAS 638-94-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H32O6
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (240.09 mM)
LEDER C[C@@]12[C@@]3(C(CO)=O)[C@@](OC(C)(O3)C)([H])C[C@@]1([H])[C@]4([H])CCC5=CC(C=C[C@]5(C)[C@@]4([H])[C@@H](O)C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 416.51
Formel vikt 416.51
Procent renhet 99.45%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation