Läs mer
Desoximetasone, MedChemExpress
Beskrivning
Desoximetasone(Topicort) is a medication belonging to the family of medications known as topical corticosteroids
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desoximetasone |
| CAS | 382-67-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H29FO4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (265.63 mM) ∣H2O : 0.14 mg/mL (0.37 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | F[C@@]1([C@]2(C=C3)C)[C@](CCC2=CC3=O)([H])[C@@](C[C@@H](C)[C@@H]4C(CO)=O)([H])[C@]4(C)C[C@@H]1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.46 |
| Formel vikt | 376.46 |
| Visa mer |