missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Desoxo-palbociclib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desoxo-palbociclib |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29N7O/c1-3-19-16(2)20-15-27-24(29-22(20)31(23(19)32)17-6-4-5-7-17)28-21-9-8-18(14-26-21)30-12-10-25-11-13-30/h3,8-9,14-15,17,25H,1,4-7,10-13H2,2H3,(H,26,27,28,29) |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?