Läs mer
Desoxyanisoin, 98%
Produktkod. 11419020
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419020 25 g 25g
11429020 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419020 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12816.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 120-44-5 | C16H16O3 | 256.301 g/mol
Deoxyanisoin react to produce a-bromo-4,4'-dimethoxy-deoxybenzoin, and this reaction could happen in the reagent of CCl4 and bromine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Deoxyanisoin react to produce a-bromo-4,4′-dimethoxy-deoxybenzoin, and this reaction could happen in the reagent of CCl4 and bromine.
Solubility
Sparingly soluble in water.
Notes
Store at room temperature. Incompatible with oxidizing agents. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-44-5
Molekylformel C16H16O3
Molekylvikt (g/mol) 256.301
MDL-nummer MFCD00008406
InChI-nyckel SICBLYCPRWNHHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym desoxyanisoin, deoxyanisoin, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethanone, 4,4'-dimethoxydeoxybenzoin, deoxy-p-anisoin, deoxy-4-anisoin, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1,2-bis 4-methoxyphenyl, 4-methoxybenzyl 4-methoxyphenyl ketone, acetophenone, 4'-methoxy-2-p-methoxyphenyl
PubChem CID 67120
IUPAC-namn 1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethanone
LEDER COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deoxyanisoin
Smältpunkt 109°C to 113°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1536594
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water.
Formel vikt 256.3
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.