missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Desoxycarbadox-D3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desoxycarbadox methyl-d3 |
| CAS | 1448350-02-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C11 2H3 H7 N4 O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Trideuteriomethyl N-(quinoxalin-2-ylmethylideneamino)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N4O2/c1-17-11(16)15-13-7-8-6-12-9-4-2-3-5-10(9)14-8/h2-7H,1H3,(H,15,16)/b13-7+/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)N\N=C\c1cnc2ccccc2n1 |
| IUPAC-namn | trideuteriomethyl N-[(E)-quinoxalin-2-ylmethylideneamino]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.24 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?