Läs mer
Desoxykarbadox, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desoxycarbadox |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N4O2/c1-17-11(16)15-13-7-8-6-12-9-4-2-3-5-10(9)14-8/h2-7H,1H3,(H,15,16)/b13-7+ |
| Formel vikt | 230.0804 |
| Procent renhet | >95% |