Läs mer
Desoxykarbadox, TRC
Produktkod. 30132531
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132531 25 mg
30003245 100 mg
30010474 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132531 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29699525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55456-55-8
Molekylformel C11 H10 N4 O2
Molekylvikt (g/mol) 230.2227
Synonym Hydrazinecarboxylic acid, (2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester (9CI), Desoxycarbadox, Methyl 3-(2-quinoxalinylmethylene)carbazate
IUPAC-namn metyl N-[(E)-kinoxalin-2-ylmetylideneamino]karbamat
LEDER COC(=O)N\N=C\c1cnc2ccccc2n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desoxycarbadox
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H10N4O2/c1-17-11(16)15-13-7-8-6-12-9-4-2-3-5-10(9)14-8/h2-7H,1H3,(H,15,16)/b13-7+
Formel vikt 230.0804
Procent renhet >95%