Läs mer
Thermo Scientific™ Desoxycholate Citrate Agar (Hynes)
Produktkod. 10651525
Fyll vikt:
17,5 g± 5 %
Förpackningstyp:
Inslagna i en cellulosabaserad filmomslag
Produkttyp:
Agar
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10651525
Brand: Thermo Scientific™ PO5016A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Isolera och differentiera Salmonella- och Shigella-arter från kliniska prover med hjälp av Desoxycholate Citratagar (Hynes Modification) mediaplattor.
Isolera och differentiera Salmonella- och Shigella -arter från kliniska prover enkelt och med förbättrad selektivitet med Thermo Scientific™ Desoxycholate Citratagar (Hynes Modification) mediaplattor.
Ett förbättrat medium, baserat på Hynes 1- modifieringen av Leifsons medium 2 , Desoxycholate Citratagar (Hynes Modification) gör isoleringen av salmonella och shigella enklare.
  • Enklare kolonival: förbättrat medium ger större och fler kolonier av Shigella -arter som lätt kan plockas av och emulgeras i saltlösning för objektglasagglutinationstester
  • Förbättrad selektivitet: mer hämmande mot koliforma bakterier och Proteus -arter än originalet Desoxycholate Citratagar (delnr CM0035B)
  • Klar att använda: bekvämlighet med förberedda media
Mediet är ljust rosa, på grund av införandet av neutral röd indikator, och klar. Laktosjäsande organismer producerar rosa kolonier och kan vara omgivna av en zon av utfälld desoxycholsyra. Kolonierna av icke-laktosfermentorer är färglösa, och på grund av sin alkaliska reaktion är de omgivna av en klar orange-gul zon av medium. Escherichia coli överlever på mediet även om den vanligtvis inte växer; därför bör kolonial renhet fastställas genom subkultur på ett differentiellt men mindre hämmande medium, t.ex. MacConkey-agar (delnr CM0007B).
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Laxapelsin, genomskinlig
Innehåll och lagring 2° till °12 C, i mörker
Beskrivning Desoxycholate Citratagar (Hynes Modifiering)
Formatera 90 mm monoplate
Produkttyp Agar
Fyll vikt 17,5 g± 5 %
Förpackningstyp Inslagna i en cellulosabaserad filmomslag
Kvantitet 10/Pk.