Läs mer
Desoxymetasone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desoximetasone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29FO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,23)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-24/h6-7,9,12,15-16,18-19,24,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18+,19-,20+,21+,22+/m1/s1 |
| Formel vikt | 376.205 |
| Procent renhet | >95% |