Läs mer
Desoxypipradrol, TRC
Produktkod. 30367643
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30367643 1 g
30363135 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30367643 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2969801G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 519-74-4
Molekylformel C8H21N
Molekylvikt (g/mol) 251.37
Synonym 2-(Diphenylmethyl)piperidine, (±)-Desoxypipradrol, 2-Diphenylmethylpiperidine, Ciba 14469, Deoxypipradrol, Desoxypipradrol
LEDER C1CCC(NC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desoxypipradrol
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C18H21N/c1-3-9-15(10-4-1)18(16-11-5-2-6-12-16)17-13-7-8-14-19-17/h1-6,9-12,17-19H,7-8,13-14H2
Formel vikt 251.1674